Fortfahren mit
44953
Eisen(II)-lactat Hydrat
≥98.0% (dried material)
Synonym(e):
Ferrous lactate hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,10
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3CH(OH)COO]2Fe · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.99 (anhydrous basis)
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
NACRES:
NA.22
EC Number:
227-608-0
Beilstein/REAXYS Number:
6099658
€ 36,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (dried material)
reaction suitability
core: iron, reagent type: catalyst
loss
12-15% loss on drying
SMILES string
O.CC(O)C(=O)O[Fe]OC(=O)C(C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Fe.H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
FDSNKEJXJCZFLE-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Reagent in preparation of carbon-based noble-metal-free PEFC cathode catalysts (oxygen reduction) for use in polymer electrolyte fuel cells (PEFCs)
  • Used for formulation of chemoattractant coatings for artificial reef structures
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
414913334081307726
description
≥98.0% (dried material)
description
98%
description
98%
description
99%
assay
≥98.0% (dried material)
assay
98%
assay
98%
assay
99%
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: iron
reaction suitability
core: iron, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: oxidant, core: iron
reaction suitability
core: iron
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
loss
12-15% loss on drying
loss
-
loss
-
loss
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)