Direkt zum Inhalt
247014
Bortrichloridmethylsulfid-Komplex
99%
Synonym(e):
Dimethylsulfid-Trichlorboran, Trichlorboran-methylsulfid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2S · BCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
powder
reaction suitability
core: boron, reagent type: Lewis acid, reagent type: catalyst
mp
88-90 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
CSC.ClB(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6BCl3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
InChI key
YNDYUDLLOGOQNW-UHFFFAOYSA-N
General description
Boron trichloride in convenient solid form.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)