Merck
307084
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-1-butanol
98%
Größe auswählen
5 G
€ 24,50
€ 24,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 24,50
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH(NH2)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.14
Beilstein:
1718929
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 24,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]19/D −10°, neat
Optische Reinheit
ee: 96% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.452
bp
172-174 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−2 °C (lit.)
Dichte
0.943 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
CC[C@@H](N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/t4-/m1/s1
InChIKey
JCBPETKZIGVZRE-SCSAIBSYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Datong Wu et al.
The Analyst, 145(9), 3395-3400 (2020-04-03)
Here, ionized chiral carbon dots, (S,S)-C-dots-1 (λex = 430 nm, λem = 480 nm), were synthesized via a facile route with relatively high quantum yield (∼24.4%) and used as a fluorescent chiral sensor. One of the advantages of the synthetic
Rym Hassani et al.
Chemico-biological interactions, 217, 41-48 (2014-04-15)
This paper describes the synthesis of new enantiomerically pure 2-cyanoethyl-oxazolines in one step starting from a wide range of amino alcohols and 4-ethoxy-4-iminobutanenitrile with high to good yields (73-96%) via an appropriate procedure which can be used for a selective