Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor density
2.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
93%
impurities
7% 2-amino-1-propanol
refractive index
n20/D 1.4478 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
mp
−2 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CC(O)CN
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3
InChI key
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- 5-methyl-2-oxazolidinone by oxidative carbonylation reaction using Pd(OAc)2/I2 catalyst.
- Bio-based polyurethanes by reacting with epoxidized soybean oil via ring-opening and amidation reaction.
It can also be used as a solvent as well as a template to synthesize layered aluminophosphate containing a racemic mixture of isopropanolamine.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 93% | description analytical standard | description 94% | description - |
| assay 93% | assay ≥98.0% (GC) | assay 94% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 160 °C (lit.) | bp 160 °C (lit.) | bp 145 °C/0.6 mmHg (lit.) | bp - |
| mp −2 °C (lit.) | mp −2 °C (lit.) | mp 31.5-36 °C (lit.) | mp - |
| refractive index n20/D 1.4478 (lit.) | refractive index n20/D 1.446-1.450, n20/D 1.4478 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.484 (lit.) |
| density 0.973 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.973 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.079 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.04 g/mL at 25 °C (lit.) |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
78-96-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![1-[N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol 94%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/219/539/52108f19-e9a0-4987-b605-9969a5cc720d/640/52108f19-e9a0-4987-b605-9969a5cc720d.png)