Wichtige Dokumente
132527
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol
≥98%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +10°, neat
Optische Reinheit
ee: 96% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.4521 (lit.)
bp
172-174 °C (lit.)
Dichte
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
CC[C@H](N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/t4-/m0/s1
InChIKey
JCBPETKZIGVZRE-BYPYZUCNSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
203.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
95 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?