Wichtige Dokumente
A76206
(S)-(+)-2-Amino-1-Propanol
98%
Synonym(e):
L-Alaninol
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +18°, neat
Optische Reinheit
ee: 97% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.4498 (lit.)
bp
72-73 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[C@H](N)CO
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m0/s1
InChIKey
BKMMTJMQCTUHRP-VKHMYHEASA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?