Merck
307076
Sigma-Aldrich
4-Methylacetanilid
99%
Synonym(e):
p-Acetotoluidid
About This Item
Lineare Formel:
CH3CONHC6H4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
bp
307 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
149-151 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-5-9(6-4-7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
YICAMJWHIUMFDI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4′-Methylacetanilide was used in the synthesis of stable crystalline phosphorus ylides[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
An efficient synthesis of stable phosphorus ylides derived from triphenylphosphine, dialkyl acetylenedicarboxylates, and an NH-Acid.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 181(4), 865-877 (2006)