305308
N,N′-Disuccinimidyloxalat
85%
Synonym(e):
Oxalsäure-di-(N-succinimidylester), DSO, Di-(N-succinimidyl)-oxalat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
85%
mp (Schmelzpunkt)
239 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
imide
SMILES String
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C10H8N2O8/c13-5-1-2-6(14)11(5)19-9(17)10(18)20-12-7(15)3-4-8(12)16/h1-4H2
InChIKey
OMAHFYGHUQSIEF-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?