Wichtige Dokumente
803219
Sulfo-EGS (ethylene glycol bis(sulfosuccinimidyl succinate))
Synonym(e):
Ethylene glycolbis(sulfosuccinimidylsuccinate), bis(sulfosuccinimidyl) 4,4′-[(ethylene)dioxy]bis(4-oxobutanoate)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
660.45
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Lagerbedingungen
desiccated
Löslichkeit
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCC(=O)OCCOC(=O)CCC(=O)ON2C(=O)C(CC2=O)[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C18H20N2O18S2.2Na/c21-11-7-9(39(29,30)31)17(27)19(11)37-15(25)3-1-13(23)35-5-6-36-14(24)2-4-16(26)38-20-12(22)8-10(18(20)28)40(32,33)34;;/h9-10H,1-8H2,(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
IYBKWXQWKPSYDT-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Reactive groups: sulfo-NHS ester (both ends)
- Reactive towards: amino groups (primary amines)
- Water-soluble; compare to EGS
- Membrane-impermeable, allowing for cell surface labeling
- Crosslinks formed are reversible at pH 8.5 using hydroxylamine for 3 to 6 hours at 37°C
- Lactose dehydrogenase retained 60% of its activity after reversible crosslinking with EGS
Vorsicht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)