Wichtige Dokumente
305103
Methyl-2-amino-5-chlorbenzoat
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
bp
168-170 °C/22 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
66-68 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
SMILES String
COC(=O)c1cc(Cl)ccc1N
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3
InChIKey
IGHVUURTQGBABT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?