Merck
303771
Sigma-Aldrich
1-Propansulfonylchlorid
97%
Größe auswählen
100 ML
€ 143,00
€ 143,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 143,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.60
Beilstein:
1747500
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 143,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
4.9 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.453 (lit.)
bp
78-79 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H7ClO2S/c1-2-3-7(4,5)6/h2-3H2,1H3
InChIKey
KPBSJEBFALFJTO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
1-Propanesulfonyl chloride was used in synthesis of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkanesulfonate ionic liquids.[1]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
206.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
97 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Marijana Blesic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 11(39), 8939-8948 (2010-05-08)
A set of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkanesulfonate ionic liquids, [C(n)mim][C(k)SO(3)], formed by the variation of the alkyl chain lengths both in the cation and the anion (n = 1-6, 8, or 10; k = 1-4, or 6), was synthesised, with sixteen of