Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 103,00 € 77,25 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9ClO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.64
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
90%
€ 77,25
Listenpreis€ 103,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
90%
refractive index
n20/D 1.4918
density
1.279 g/mL at 25 °C
SMILES string
ClS(=O)(=O)C1CCCC1
InChI
1S/C5H9ClO2S/c6-9(7,8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
InChI key
HZVKYZHPDGEECE-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 90% | assay 90% | assay 90% | assay 90% |
| refractive index n20/D 1.4918 | refractive index n20/D 1.499 | refractive index - | refractive index n20/D 1.544 (lit.) |
| density 1.279 g/mL at 25 °C | density 1.259 g/mL at 25 °C | density - | density 1.196 g/mL at 25 °C (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?