Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 343,00 € 257,25 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.68
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
238-558-4
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
€ 257,25
Listenpreis€ 343,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
assay
≥95.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.459
SMILES string
CCCCCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H13ClO2S/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9/h2-6H2,1H3
InChI key
AEHJDQSLTMFLQO-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 01343-25G-F | 04061837253621 |
| 01343-5G-F | 04061837253638 |