Merck
651737
Sigma-Aldrich
Isobutansulfonylchlorid
97%
Synonym(e):
Isobutansulfonylchlorid
Größe auswählen
1 G
€ 39,20
5 G
€ 133,00
€ 39,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 39,20
5 G
€ 133,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9ClO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 39,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
Dichte
1.200 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4H9ClO2S/c1-4(2)3-8(5,6)7/h4H,3H2,1-2H3
InChIKey
NQLNHTOCFWUYQE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)