Wichtige Dokumente
302880
2-Methoxy-4-methylphenol
≥98%
Synonym(e):
2-Hydroxy-5-methylanisol, 2-Methoxy-p-kresol, 4-Hydroxy-3-methoxytoluol, 4-Methylguaiacol, Kreosol
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.537 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
5 °C (lit.)
Dichte
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(C)ccc1O
InChI
1S/C8H10O2/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
InChIKey
PETRWTHZSKVLRE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?