Fortfahren mit
B72809
2-Brom-4-Methylphenol
96%
Synonym(e):
2-Brom-p-kresol
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 56,90
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrC6H3(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
229-595-7
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
€ 56,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.578 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
density
1.547 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Cc1ccc(O)c(Br)c1
InChI
1S/C7H7BrO/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,1H3
InChI key
MTIDYGLTAOZOGU-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
668613B97208167266
assay
96%
assay
97%
assay
99%
assay
99%
bp
213-214 °C (lit.)
bp
-
bp
244 °C (lit.)
bp
199-201 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.578 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.550 (lit.)
density
1.547 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
crystals
form
liquid
2-Bromo-4-methylphenol Sigma-Aldrich
-
-
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)