Wichtige Dokumente
298131
Lutetium(III)-chlorid
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Lutetium trichloride hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
99.9% trace metals basis
Form
crystalline
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lutetium
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES String
O.O.O.O.O.O.Cl[Lu](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Lu.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChIKey
SJOQNHYDCUXYED-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.