Merck
296732
Sigma-Aldrich
Acetophenon-d8
98 atom % D
Synonym(e):
1-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)ethanone-2,2,2-d3
Größe auswählen
1 G
€ 179,00
€ 179,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 179,00
About This Item
Lineare Formel:
C6D5COCD3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 179,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.5322 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
19-20 °C (lit.)
Dichte
1.098 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
InChIKey
KWOLFJPFCHCOCG-JGUCLWPXSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)