Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 407,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6D5COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.18
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+5
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenisotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.5335 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(C)=O
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
KWOLFJPFCHCOCG-VIQYUKPQSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description 99 atom % D | description - | description ≥98% (HPLC), solid |
| isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity - | isotopic purity - |
| mass shift M+5 | mass shift - | mass shift - |
| assay 99% (CP) | assay ≥95% | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 19-20 °C (lit.) | mp 218-223 °C | mp - |
| bp 202 °C (lit.) | bp - | bp - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?