Merck
295442
Sigma-Aldrich
Schwefelwasserstoff
≥99.5%
Synonym(e):
Dihydrogen monosulfide, Hydrosulfuric acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
H2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
34.08
Beilstein:
3535004
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
1.19 (15 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
252 psi ( 21 °C)
Assay
≥99.5%
Selbstzündungstemp.
500 °F
Expl.-Gr.
6 %
bp
−60 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−85 °C (lit.)
SMILES String
S
InChI
1S/H2S/h1H2
InChIKey
RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Schwefelwasserstoff dient als Vorstufe für elementaren Schwefel und bei der Produktion von organischen Schwefelverbindungen.
Anwendung
Schwefelwasserstoff-Gas kann angewendet werden als:
  • Schwefelquelle für die Synthetisierung von Gruppen aus Silbersulfid-Nanopartikeln (Ag2S NPs)
  • Ligand, um Koordinationskomplexe mit Ruthenium-Amine zu bilden.
  • Testverbindung für die Beurteilung der Leistung von Polyanilin-basierten Gas-H2S-Sensoren.
Verpackung
In einer Druckgasflasche aus Kohlenstoffstahl mit CGA180M/CGA110F-Nadelventil geliefert.
Mit Folgendem kompatibel:
  • Aldrich® Druckgasflasche-Basisstationsystem
  • Aldrich® Druckgasflasche-Gasregulatoren
Sonstige Hinweise
Siehe Merkblatt für technische Informationen AL-151 Gasregulatoren: Auswahl, Installation und Betrieb
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Entlüftungsventil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Schlaucholive
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Printed hydrogen sulfide gas sensor on paper substrate based on polyaniline composite.
Sarfraz J
Thin Solid Films, 534, 621-628 (2013)
Silver sulfide nanoparticle assembly obtained by reacting an assembled silver nanoparticle template with hydrogen sulfide gas.
Chen R
Nanotechnology, 19(45), 455604-455604 (2008)
Hydrogen sulfide
Pouliquen F, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Fabrication of polyaniline-based gas sensors using piezoelectric inkjet and screen printing for the detection of hydrogen sulfide.
Crowley K
IEEE Sensors Journal, 10(9), 1419-1426 (2010)
Amine Ruthenium complexes of hydrogen sulfide and related sulfur ligands.
Kuehn CC
Journal of the American Chemical Society, 98(3), 689-702 (1976)