Merck
414980
Sigma-Aldrich
Schwefel
powder, 99.98% trace metals basis
Synonym(e):
Sulfur powder
Größe auswählen
50 G
€ 130,00
250 G
€ 290,00
€ 130,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
€ 130,00
250 G
€ 290,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.07
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141912
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 130,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for analytical purposes
Dampfdichte
8.9 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Assay
99.98% trace metals basis
Form
powder
Selbstzündungstemp.
450 °F
Widerstandsfähigkeit
2E23 μΩ-cm, 20°C
bp
444.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
Dichte
2.07 g/mL at 25 °C
SMILES String
[S]
InChI
1S/S
InChIKey
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Schwefel kann als Vorläufer bei der Sulfurierung von Molybdän (Mo) zur Herstellung von Molybdändisulfid eingesetzt werden.[1][2] Es kann auch zur Bildung eines polymerischen Elektrolyts für Lithium-Schwefel-Akkus verwendet werden.[3]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Controlling Structural Anisotropy of Anisotropic 2D Layers in Pseudo-1D/2D Material Heterojunctions
Chen B, et al.
Advanced Materials, 29(34), 1701201-1701201 (2017)
Effect of different precursors on CVD growth of molybdenum disulfide
Singh A, et al.
Journal of alloys and compounds, 782, 772-779 (2019)
Tuning the morphology and chemical composition of MoS 2 nanostructures
Radovsky G
Journal of materials science & technology, 54(10), 7768-7779 (2019)
Farhad Forouhar et al.
Nature chemical biology, 9(5), 333-338 (2013-04-02)
How living organisms create carbon-sulfur bonds during the biosynthesis of critical sulfur-containing compounds is still poorly understood. The methylthiotransferases MiaB and RimO catalyze sulfur insertion into tRNAs and ribosomal protein S12, respectively. Both belong to a subgroup of radical-S-adenosylmethionine (radical-SAM)
Chemoselective peptide ligation-desulfurization at aspartate.
Robert E Thompson et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(37), 9723-9727 (2013-07-31)
Verwandter Inhalt
Batterien, Brennstoffzellen und Superkondensatoren basieren auf dem Prinzip der elektrochemischen Energieerzeugung. Erfahren Sie mehr ihre Funktionsweise sowie die Trennung von Elektronen- und Ionentransport.
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is a list of particle sizes for D50 and D90 available?
    1 answer
    1. The particle size distribution for this product has not been determined.
      Helpful?
  4. Provide a list of particle sizes D50 and D90.
    1 answer
    1. The particle size distribution is not determined for this product.