Fortfahren mit
243434
Zinn
granular, 0.425-2.0 mm particle size, ≥99.5%, ACS reagent
Synonym(e):
Sn
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,90
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 131,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Sn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.71
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101716
EC Number:
231-141-8
MDL number:
€ 71,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
ACS reagent
assay
≥99.5%
form
granular
reaction suitability
core: tin, reagent type: catalyst
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
particle size
0.425-2.0 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
As: ≤1 ppm, Cu: ≤0.005%, Fe: ≤0.01%, Pb: ≤0.005%, Sb: ≤0.02%
SMILES string
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
General description
Tin (Sn) is a silvery-white metal that is malleable and ductile at ordinary temperatures. It is used as a catalyst in organic synthesis. It is also used in various sectors, such as nuclear energy, plastics, polymers, agriculture, biochemistry, and in glassmaking.
Application
Applied in the solid state synthesis of a Zintl phase, SrSn3Sb4, with an anionic channel framework of 30-membered rings.[1]
Tin can be used in the following:      
  • With HCl, it reduces a variety of functional groups.
  • Stereoselective allylation of carbonyl compounds.     
  • In situ generations of tin enolates for directed aldol reactions.
  • Preparation of organotin reagents.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
14509356948217697
assay
≥99.5%
assay
≥99%
assay
99.9%
assay
99.8%
reaction suitability
core: tin, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: tin, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: tin, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: tin, reagent type: catalyst
form
granular
form
powder
form
foil
form
shot
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
cation traces
As: ≤1 ppm, Fe: ≤0.01%, Sb: ≤0.02%, Cu: ≤0.005%, Pb: ≤0.005%
cation traces
Bi: ≤200 mg/kg, Cu: ≤100 mg/kg, Fe: ≤100 mg/kg, Pb: ≤500 mg/kg, Sb: ≤300 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
bp
2270 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)