Fortfahren mit
545449
5-Decin
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 157,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3C≡C(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
€ 157,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.4340 (lit.)
density
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC#CCCCC
InChI
1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
JWBQJUFCNOLNNC-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Decyne is a symmetrical dialkylacetylene derivative that can be prepared from 1-hexyne.
Application
5-Decyne may be used in the preparation of:
  • B
  • -(cis-5-decenyl)-9-BBN (9-BBN= 9-borabicyclo[3,3,1]nonane)
  • 5-decanone
  • (Z)-5-ethyl-6-decene
  • trans-5-decene
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
110485457116757632
description
98%
description
98%
description
anhydrous, ≥99%
description
97%
assay
98%
assay
98%
assay
≥99%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.4340 (lit.)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
refractive index
n20/D 1.529
density
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.579 g/mL at 25 °C
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
136.4 °F - closed cup
flash_point_c
58 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)