Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 60,70 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 114,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2C=CHCH2CH2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-754-7
Beilstein/REAXYS Number:
1731106
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
367 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
contains
Contains ~100ppm BHT as stabilizer
refractive index
n
bp
60 °C (lit.)
mp
−141 °C (lit.)
density
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CCCC=C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI key
PYGSKMBEVAICCR-UHFFFAOYSA-N
Application
1,5-Hexadien wurde für die Untersuchung der Pd(II)-katalysierten Zykloisomerisierung von funktionalisierten 1,5-Hexadienen verwendet[1].
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-16.6 °F - closed cup
flash_point_c
-27 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?