Wichtige Dokumente
292613
4,4′-Dianilino-1,1′-binaphthyl-5,5′-disulfonsäure Dikaliumsalz
Synonym(e):
Bis-ANS
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
[C6H5NHC10H5(SO3K)]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
636.78
CoE-Nummer:
0000
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Empfohlene Produkte
SMILES String
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2c(ccc(Nc3ccccc3)c12)-c4ccc(Nc5ccccc5)c6c(cccc46)S([O-])(=O)=O
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)