Fortfahren mit
N3641
4-Nitrophenyl α-L-Arabinofuranosid
chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Synonym(e):
4-nitrophenyl-ARA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13NO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.22
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1688357
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Nitrophenyl α-L-Arabinofuranosid, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
methanol: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C11H13NO7/c13-5-8-9(14)10(15)11(19-8)18-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2/t8-,9-,10+,11+/m0/s1
InChI key
DUYYBTBDYZXISX-UKKRHICBSA-N
Application
4-Nitrophenyl α-L-arabinofuranoside has been used:
  • as a substrate for α-arabinofuranosidase in an enzymatic assay to determine glycosidase activities in Oenococcus oeni strains[1]
  • to determine the enzymatic activity of α-arabinofuranosidase
  • as a p-nitrophenol linked substrate to determine its activity in Aspergillus niger NW249 culture filtrate[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N3512N7763N3628
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
methanol: 50 mg/mL
solubility
ethanol: water (1:1): 19.60-20.40 mg/mL
solubility
ethanol: soluble 49.00-51.00 mg/mL
solubility
acetone: 4 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)