Fortfahren mit
MAB4162
Anti-MDR1-Antikörper, extrazelluläres menschenspezifisches Pgp, Klon MM4.17
clone MM4.17, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
P-glycoprotein, CD243, p170, Pgp
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 744,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
MM4.17, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
FACS, IHC
Citations:
5
€ 744,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1521
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
MM4.17, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Application
Der Anti-MDR1-Antikörper, extrazelluläres menschenspezifisches Pgp, Klon MM4.17 ist ein Antikörper gegen MDR1 zur Verwendung in FC und IH.
Durchflusszytometrie
Immunhistochemie an in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten
Konfokale und Elektronenmikroskopie
ELISA
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt ein in der extrazellulären Pgp-Domäne lokalisiertes Epitop und dient zum Nachweis einer geringen Pgp-Expression in lebenden (intakten) menschlichen MDR-Zellen (Cianfriglia, 2002). Das Epitop wurde mittels unterschiedlicher Techniken an einer einzigen Aminosäure lokalisiert (Cianfriglia, 1994 und Poloni, 1995).
Physical form
Format: Aufgereinigt
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB4334MAB4334ZP7965
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
MM4.17, monoclonal
clone
UIC2, monoclonal
clone
UIC2, monoclonal
clone
F4, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
species reactivity
human
species reactivity
primate, human
species reactivity
primate, human
species reactivity
hamster, human
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using human kidney sections, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, radioimmunoassay: suitable using cell-surface RIA, western blot: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Paola Turella et al.
The Journal of biological chemistry, 281(33), 23725-23732 (2006-06-14)
The new glutathione S-transferase inhibitor 6-(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-ylthio)hexanol (NBDHEX) is cytotoxic toward P-glycoprotein-overexpressing tumor cell lines, i.e. CEM-VBL10, CEM-VBL100, and U-2 OS/DX580. The mechanism of cell death triggered by NBDHEX has been deeply investigated in leukemia cell lines. Kinetic data indicate a
Jingwei Zhang et al.
British journal of pharmacology, 165(1), 120-134 (2011-05-28)
Intracellular pharmacokinetics of anticancer drugs in multi-drug resistance (MDR) cancer cells is hugely important in the evaluation and improvement of drug efficacy. By using adriamycin as a probe drug in MDR cancer cells, we developed a cellular pharmacokinetic-pharmacodynamic (PK-PD) model
Marine Chartrain et al.
PloS one, 7(5), e36762-e36762 (2012-06-08)
Metastatic melanoma is the most aggressive skin cancer. Recently, phenotypically distinct subpopulations of tumor cells were identified. Among them, ABCB5-expressing cells were proposed to display an enhanced tumorigenicity with stem cell-like properties. In addition, ABCB5(+) cells are thought to participate
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB416204053252660290