Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 125,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.31
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
83811
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]19/D −32°, c = 5 in chloroform
mp
181-183 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@]3(CS(=O)(=O)N[C@@H]3C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H17NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7-8,11H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-,10-/m1/s1
InChI key
DPJYJNYYDJOJNO-NQMVMOMDSA-N
General description
(1S,2R,4R)-(−)-2,10-Camphorsultam may be employed as a chiral probe for the optical resolution by HPLC and X-ray crystallographic determination of the absolute stereochemistry of carboxylic acids.
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 98% | description 99% |
| assay 98% | assay 99% |
| form solid | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level - |
| optical activity [α]19/D −32°, c = 5 in chloroform | optical activity [α]19/D −34°, c = 1 in chloroform |
| mp 181-183 °C (lit.) | mp 228-230 °C (lit.) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?