Merck
G005350
HPLC Analysis of Pseudoephedrine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine;(99.8:0.1:0.1, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 200 μg/mL in methanol
column temp.: 25 °C
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)