Wichtige Dokumente
857335
(1S,2R)-(+)-Ephedrin -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
(1S,2R)-(+)-α-(1-Methylaminoethyl)-benzylalkohol -hydrochlorid, (1S,2R)-(+)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol -hydrochlorid, D-α-(1-Methylaminoethyl)-benzylalkohol -hydrochlorid
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]23/D +34.3°, c = 5 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
218-220 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].CN[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m1./s1
InChIKey
BALXUFOVQVENIU-GHXDPTCOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCActive Filters