Merck
284483
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
98%
Synonym(e):
(R)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH(NH2)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.16
Beilstein:
1719138
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −16°, c = 10 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
35-36 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
CC(C)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m0/s1
InChIKey
NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2