Merck
280569
Sigma-Aldrich
Trichlordodecylsilan
98%
Synonym(e):
Dodecyltrichlorsilan
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11SiCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.77
Beilstein:
1758004
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
293-294 °C (lit.)
Dichte
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C12H25Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15/h2-12H2,1H3
InChIKey
BNCXNUWGWUZTCN-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)