Fortfahren mit
C84801
Coronen
97%
Synonym(e):
Superbenzene, [6]Circulene
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,30
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 394,00
€ 295,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.35
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-881-7
Beilstein/REAXYS Number:
658468
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
€ 99,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
powder
bp
525 °C (lit.)
mp
428 °C (lit.)
SMILES string
c1cc2ccc3ccc4ccc5ccc6ccc1c7c2c3c4c5c67
InChI
1S/C24H12/c1-2-14-5-6-16-9-11-18-12-10-17-8-7-15-4-3-13(1)19-20(14)22(16)24(18)23(17)21(15)19/h1-12H
InChI key
VPUGDVKSAQVFFS-UHFFFAOYSA-N
Application
Coronene can be used
  • To synthesize active materials for organic photovoltaic and optoelectronic applications.
  • As ′nucleation seed′ to synthesize graphene by vapor deposition at low temperatures.
  • To build novel polycyclic aromatic molecular frameworks and architectures.
Incorporation of coronene as ′Carbon Dot′ for bioimaging applications has been reported.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
738328715123662933
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
mp
428 °C (lit.)
mp
56-60 °C
mp
51-55 °C
mp
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
bp
525 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
103-104 °C/20 mmHg
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Coronen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)