Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 132,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)11SiCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.77
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-769-9
Beilstein/REAXYS Number:
1758004
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.454
bp
293-294 °C (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C12H25Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15/h2-12H2,1H3
InChI key
BNCXNUWGWUZTCN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?