Merck
474215
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoroctylmethacrylat
contains ≤150 ppm MEHQ as stabilizer
Synonym(e):
1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl methacrylate
Größe auswählen
5 ML
€ 187,00
€ 187,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
€ 187,00
About This Item
Lineare Formel:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2(CF2)5CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 187,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Qualitätsniveau
Enthält
≤150 ppm MEHQ as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.346 (lit.)
bp
92 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
1.496 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
PFAS testing
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)C(=O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H9F13O2/c1-5(2)6(26)27-4-3-7(13,14)8(15,16)9(17,18)10(19,20)11(21,22)12(23,24)25/h1,3-4H2,2H3
InChIKey
CDXFIRXEAJABAZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)