915114
Lithium tin phosphorus sulfide (LSPS)
battery grade
Synonym(e):
Nanomyte SSE-10
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5%
Form
powder
Mol-Gew.
Mw 634.85 g/mol
Zusammensetzung
Li10SnP2S12
Oberflächenbereich
1.45 m2/g
Partikelgröße
7-8 μm (average)
Leitfähigkeit
0.1-10 mS/cm (ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature)
Dichte
2.254 g/cm3 (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable