Merck
GF40733412
Neodymium-iron-boron alloy, Nd2Fe14B
sheet, 15 x 15mm, 5mm thickness, rare earth magnet, uncoated coating
Synonym(e):
ND013050
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 407-334-12
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)