Wichtige Dokumente
274321
Phytinsäure Dodecanatriumsalz Hydrat
Synonym(e):
myo-inositol hexakis(dihydrogen phosphate) dodecasodium salt
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H18O24P6 · 12Na · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
935.91 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Empfohlene Produkte
Verunreinigungen
10-15% water
SMILES String
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)O[C@H]1[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]1OP([O-])([O-])=O
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?