Wichtige Dokumente
272205
6-(Dimethylamino)fulven
98%
Synonym(e):
5-(Dimethylaminomethylen)-1,3-cyclopentadien
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
64-66 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)\C=C1/C=CC=C1
InChI
1S/C8H11N/c1-9(2)7-8-5-3-4-6-8/h3-7H,1-2H3
InChIKey
UJXXVGXQTXQALL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?