Merck
271926
Sigma-Aldrich
L-2-Aminoadipinsäure
98%
Synonym(e):
(S)-2-Amino-hexandisäure, L-Homoglutaminsäure, Aad
About This Item
Lineare Formel:
HO2C(CH2)3CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.16
Beilstein:
1724348
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]25/D +22°, c = 2 in 5 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
203-205 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
N[C@@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1
InChIKey
OYIFNHCXNCRBQI-BYPYZUCNSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)