Wichtige Dokumente
A7275
L-2-Aminoadipinsäure
≥98% (TLC), powder, glutamine synthetase inhibitor
Synonym(e):
(S)-2-Amino-hexandisäure, L-Homoglutaminsäure, Aad
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
L-2-Aminoadipinsäure, ≥98% (TLC)
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
203-205 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
N[C@@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1
InChIKey
OYIFNHCXNCRBQI-BYPYZUCNSA-N
Angaben zum Gen
human ... GLUL(2752) , LGSN(51557)
rat ... Grm1(24414) , Grm2(24415) , Grm4(24417) , Grm5(24418) , Grm6(24419)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?