Wichtige Dokumente
270377
Toluol
HPLC grade, 99.8%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
HPLC grade
Dampfdichte
3.2 (vs air)
Dampfdruck
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Assay
99.8%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
997 °F
Expl.-Gr.
7 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
<0.015% water
Abdampfrückstand
<0.0003%
Brechungsindex
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-93 °C (lit.)
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 285 nm Amax: 1.00
λ: 288 nm Amax: 0.40
λ: 300 nm Amax: 0.10
λ: 310 nm Amax: 0.05
λ: 335 nm Amax: 0.02
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
SMILES String
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChIKey
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?