Fortfahren mit
34866-M
Toluol
suitable for HPLC, 99.9%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39011102
UNSPSC Code:
12190000
EC Number:
203-625-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635760
Assay:
99.9%
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
110-111 °C (lit.)
Vapor pressure:
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
HPLC grade
vapor density
3.2 (vs air)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
assay
99.9%
form
liquid
autoignition temp.
997 °F
expl. lim.
7 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0005% non-volatile matter, ≤0.0005% thiophene, ≤0.001% free acid (as HCl), ≤0.02% water (Karl Fischer)
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 286 nm Amax: ≤1.00, λ: 288 nm Amax: ≤0.50, λ: 293 nm Amax: ≤0.20, λ: 300 nm Amax: ≤0.10, λ: 310 nm Amax: ≤0.05, λ: 335 nm Amax: ≤0.02, λ: 350 nm Amax: ≤0.004
application(s)
general analytical
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
General description
Toluol ist ein Benzolanalog und wird häufig als organisches Lösungsmittel verwendet. Berichten zufolge ist es ein biotoxisches Lösungsmittel (für viele Mikroorganismen bereits in Konzentrationen von 0,1 % v/v giftig). Über den anaeroben biologischen Abbau zu CO2, durch das denitrifizierende Bakterium Thauera arornatica wurde berichtet.[1] Es bildet eine molekulare syndiotaktische Polystyrol-Toluol-Verbindung. Die Kristallstruktur dieser molekularen Verbindung wurde mittels Röntgenstrukturanalysen untersucht.
Application
Toluen kann als Dopingmittel bei der quantitativen Schätzung der Triacylglycerine (TAG) mittels Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie mit atmosphärischer Photoionisierung (LC-APPIMS) genutzt werden. Berichten zufolge verbessert es die Sensitivität der Analyse.[2] Es kann ferner als Lösungsmittel für die Herstellung eines 4-armigen Polylactid-haltigen (PLA) Sternoligomers verwendet werden.
Packaging
Other Notes
Wichtiger Hinweis
  • Die Artikelnummer 34866-4X2.5L-M wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34866-2.5L-M, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
  • Die Artikelnummer 34866-6X1L-M wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34866-1L-M, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
650579
application(s)
general analytical
application(s)
food and beverages
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
99.9%
assay
≥99.9%
grade
HPLC grade
grade
HPLC Plus
form
liquid
form
liquid
bp
110-111 °C (lit.)
bp
110-111 °C (lit.), 110.6 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Toluol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F - closed cup
flash_point_c
4 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)