Wichtige Dokumente
269956
trans-2-Octenal
technical grade, 94%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
94%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.45 (lit.)
bp
84-86 °C/19 mmHg (lit.)
Dichte
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CCCCC
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h6-8H,2-5H2,1H3/b7-6+
InChIKey
LVBXEMGDVWVTGY-VOTSOKGWSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?