Merck
30658
trans-2-Decenal
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
(2E)-2-Decenal, (E)-2-Decenal, trans-2-Decen-1-al
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)6CH=CHCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-474-2
Beilstein/REAXYS Number:
1704445
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
78-80 °C/3 mmHg (lit.)
density
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCC
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-10H,2-7H2,1H3/b9-8+
InChI key
MMFCJPPRCYDLLZ-CMDGGOBGSA-N
General description
trans-2-Decenal is one of the compounds that contribute to the taste and odor problem in drinking water. It was determined in water samples by headspace solid-phase microextraction (SPME) coupled with gas chromatography-mass spectrometry. It also shows strong nematicidal activity.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-2-Decenal
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)