Wichtige Dokumente
W256102
cis-3-Hexenal -Lösung
50% in triacetin, stabilized
Synonym(e):
(Z)-3-hexenal-Lösung
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Enthält
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
Konzentration
50% in triacetin
Brechungsindex
n20/D 1.44
bp
20 °C/0.2 mmHg
Dichte
0.982 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
apple; fatty; green; fruity
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC\C=C/CC=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
InChIKey
GXANMBISFKBPEX-ARJAWSKDSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
96.0 °F
Flammpunkt (°C)
35.55 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?