Wichtige Dokumente
259357
Bromessigsäure
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
bp
208 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
47-49 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CBr
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChIKey
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTPN6(5777)
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?