Merck
259098
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(−)-Bis(diphenylphosphin)butan
Synonym(e):
(2S,3S)-(−)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butan, (S,S)-Chiraphos
Größe auswählen
250 MG
€ 170,00
1 G
€ 641,00
€ 170,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 170,00
1 G
€ 641,00
About This Item
Lineare Formel:
[-CH(CH3)P(C6H5)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.47
Beilstein:
4268869
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 170,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
Optische Aktivität
[α]22/D −191°, c = 1.5 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
108-110 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
C[C@@H]([C@H](C)P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2/c1-23(29(25-15-7-3-8-16-25)26-17-9-4-10-18-26)24(2)30(27-19-11-5-12-20-27)28-21-13-6-14-22-28/h3-24H,1-2H3/t23-,24-/m0/s1
InChIKey
FWXAUDSWDBGCMN-ZEQRLZLVSA-N
Anwendung
Ligand for Pd-catalyzed carbon-carbon bond formation.[1][2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Moinet, C. Fiaud, J.-C.
Tetrahedron Letters, 36, 2051-2051 (1995)
M. Yamaguchi et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 663-663 (1991)