Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H5)2PCH(CH3)CH2P(C6H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
412.44
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]20/D +184°, c = 1 in acetone
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
mp
71-73 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
C[C@H](CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H26P2/c1-23(29(26-18-10-4-11-19-26)27-20-12-5-13-21-27)22-28(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25/h2-21,23H,22H2,1H3/t23-/m1/s1
InChI key
WGOBPPNNYVSJTE-HSZRJFAPSA-N
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?