Merck
697753
Sigma-Aldrich
(S,S)-DIPAMP
95%
Synonym(e):
(1S,2S)-(+)-Bis-[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]-ethan, (S,S)-1,2-Bis-[(2-methoxyphenyl)-(phenylphosphino)]-ethan, (S,S)-1,2-Ethan-diyl-bis-[(2-methoxyphenyl)-phenylphosphin]
About This Item
Lineare Formel:
[CH3OC6H4P(C6H5)CH2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
458.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
95%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +82, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
101-105 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
COc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3OC)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28O2P2/c1-29-25-17-9-11-19-27(25)31(23-13-5-3-6-14-23)21-22-32(24-15-7-4-8-16-24)28-20-12-10-18-26(28)30-2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t31-,32-/m0/s1
InChIKey
QKZWXPLBVCKXNQ-ACHIHNKUSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)